Stampa…
3,4-Dimethoxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2992-100G OR2992-25G
APOSOR2992-100GEA 0 EUR
APOSOR2992-100G APOSOR2992-25G
3,4-Dimethoxybenzonitrile
3,4-Dimethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₉NO₂
Punto di fusione: 65…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001802
CAS Number: 2024-83-1
EINECS: 217-969-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III