Stampa…
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR2989-1G OR2989-5G
APOSOR2989-1GEA 32.1 EUR
APOSOR2989-1G APOSOR2989-5G
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole 95%
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₆H₃BrN₂S
Peso molecolare: 215,0704 g/mol
Punto di fusione: 80…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00614355
CAS Number: 22034-13-5