Stampa…
2-Chloroisonicotinoyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR29882-1G OR29882-5G
APOSOR29882-1GEA 111 EUR
APOSOR29882-1G APOSOR29882-5G
2-Chloroisonicotinoyl chloride 95%
2-Chloroisonicotinoyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₂NO
Punto di ebollizione: 144 °C
Densità: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204232
CAS Number: 65287-34-5
UN: 3265
ADR: 8,III