Stampa…
3-Chloro-5-methylpyridazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2988-1G OR2988-5G
APOSOR2988-1GEA 183 EUR
APOSOR2988-1G APOSOR2988-5G
3-Chloro-5-methylpyridazine 97%
3-Chloro-5-methylpyridazine
Formula: C₅H₅ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09743645
CAS Number: 89283-31-8
UN: 1593
ADR: 6.1,III