Stampa…
2,5-Dichloronicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29879-1G OR29879-5G
APOSOR29879-1GEA 101 EUR
APOSOR29879-1G APOSOR29879-5G
2,5-Dichloronicotinamide
2,5-Dichloronicotinamide
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O
Punto di fusione: 171…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204159
CAS Number: 75291-86-0