Stampa…
5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic Acid
OR29878-25G OR29878-5G
APOSOR29878-25GEA 119 EUR
APOSOR29878-25G APOSOR29878-5G
5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid 97%
5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid
Formula: C₆H₄ClNO₃
Peso molecolare: 173,55 g/mol
Punto di fusione: 258…260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204158
CAS Number: 38076-80-1