Stampa…
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR29877-1G OR29877-5G
APOSOR29877-1GEA 80 EUR
APOSOR29877-1G APOSOR29877-5G
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Formula: C₉H₁₁Cl₂N₃
Peso molecolare: 232,11 g/mol
Punto di fusione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221400
CAS Number: 175277-80-2
UN: 3259
ADR: 8,III