Stampa…
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-4,6-dichloropyrimidine
OR2987-1G OR2987-250MG
APOSOR2987-1GEA 91.6 EUR
APOSOR2987-1G APOSOR2987-250MG
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Formula: C₄H₂BrCl₂N₃
Peso molecolare: 242,9 g/mol
Punto di fusione: 232…236 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00275455
CAS Number: 7781-26-2