Stampa…
2-Chloroisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
OR29861-100G OR29861-1G OR29861-5G
APOSOR29861-100GEA 125 EUR
APOSOR29861-100G APOSOR29861-1G APOSOR29861-5G
2-Chloroisonicotinic acid
2-Chloroisonicotinic acid
Formula: C₆H₄ClNO₂
Peso molecolare: 157,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191402
CAS Number: 6313-54-8