Stampa…
Oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydropyrido[2,3-d]oxazol-2-one
OR29854-1G OR29854-5G
APOSOR29854-1GEA 49.5 EUR
APOSOR29854-1G APOSOR29854-5G
Oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formula: C₆H₄N₂O₂
Peso molecolare: 136,11 g/mol
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204215
CAS Number: 60832-72-6