Stampa…
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2985-10G OR2985-1G OR2985-5G
APOSOR2985-10GEA 406 EUR
APOSOR2985-10G APOSOR2985-1G APOSOR2985-5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Formula: C₁₀H₈BrNS
Punto di fusione: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04974049
CAS Number: 28771-82-6