Stampa…
Acido 3,5-dinitrosalicilico 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2984-25G OR2984-100G OR2984-500G
APOSOR2984-25GEA 55.1 EUR
APOSOR2984-25G APOSOR2984-100G APOSOR2984-500G
Acido 3,5-dinitrosalicilico 97%
Acido 3,5-dinitrosalicilico
Formula: C₇H₄N₂O₇
Punto di fusione: 169…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007104
CAS Number: 609-99-4