Stampa…
2-Chloroisonicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29832-10G OR29832-250G OR29832-50G OR29832-500G
APOSOR29832-10GEA 21.9 EUR
APOSOR29832-10G APOSOR29832-250G APOSOR29832-50G APOSOR29832-500G
2-Chloroisonicotinonitrile
2-Chloroisonicotinonitrile
Formula: C₆H₃ClN₂
Punto di ebollizione: 104…106 °C/15mmHg
Punto di fusione: 69…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174318
CAS Number: 33252-30-1