Stampa…
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR29829-10G OR29829-50G
APOSOR29829-10GEA 0 EUR
APOSOR29829-10G APOSOR29829-50G
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
Punto di ebollizione: 205 °C/12mmHg
Punto di fusione: 99…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043925
CAS Number: 101-79-1
EINECS: 202-976-5