Stampa…
4-Chlorobenzamidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29823-100G OR29823-25G
APOSOR29823-100GEA 206 EUR
APOSOR29823-100G APOSOR29823-25G
4-Chlorobenzamidine hydrochloride
4-Chlorobenzamidine hydrochloride
Formula: C₇H₈Cl₂N₂
Punto di fusione: 244…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126401
CAS Number: 14401-51-5