Ethyl-3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 115…120 °C/4mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00122473 CAS Number: 615-09-8 |