Stampa…
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-Bromo-3-nitropyridin-2(1H)-one
OR29816-100G OR29816-25G OR29816-5G
APOSOR29816-100GEA 0 EUR
APOSOR29816-100G APOSOR29816-25G APOSOR29816-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine 97%
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
Formula: C₅H₃BrN₂O₃
Peso molecolare: 218,99 g/mol
Punto di fusione: 246…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023473
CAS Number: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0