Stampa…
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methylthionicotinamide
OR29808-1G OR29808-250MG
APOSOR29808-1GEA 123 EUR
APOSOR29808-1G APOSOR29808-250MG
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
6-Methylpyridine-3-carbothioamide
Formula: C₇H₈N₂S
Peso molecolare: 152,22 g/mol
Punto di fusione: 193…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114709
CAS Number: 175277-57-3