Stampa…
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29807-1G OR29807-500MG
APOSOR29807-1GEA 24.8 EUR
APOSOR29807-1G APOSOR29807-500MG
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
Punto di fusione: 80…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044409
CAS Number: 42521-09-5
EINECS: 255-868-5