Stampa…
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29789-1G OR29789-500MG
APOSOR29789-1GEA 0 EUR
APOSOR29789-1G APOSOR29789-500MG
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₃ClN₂OS
Peso molecolare: 186,62 g/mol
Punto di fusione: 141…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00139155
CAS Number: 23576-84-3