Stampa…
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate
OR2978-100MG OR2978-1G
APOSOR2978-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR2978-100MG APOSOR2978-1G
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,5691 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08694876
CAS Number: 65202-50-8