Stampa…
2-(2-Chlorophenoxy)acetamidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29776-100MG OR29776-500MG
APOSOR29776-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR29776-100MG APOSOR29776-500MG
2-(2-Chlorophenoxy)acetamidine hydrochloride
2-(2-Chlorophenoxy)acetamidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀Cl₂N₂O
Peso molecolare: 221,09 g/mol
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173805
CAS Number: 58403-03-5