Stampa…
Ethyl-2-chloroisonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-Chloropyridine-4-carboxylate
OR2977-100G OR2977-25G OR2977-5G
APOSOR2977-100GEA 184 EUR
APOSOR2977-100G APOSOR2977-25G APOSOR2977-5G
Ethyl-2-chloroisonicotinate
Ethyl-2-chloroisonicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,6076 g/mol
Punto di ebollizione: 130…132 °C/20mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114259
CAS Number: 54453-93-9