Stampa…
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Acetyl-1H-pyrazole hydrochloride, 1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
OR29765-1G OR29765-250MG
APOSOR29765-1GEA 90.2 EUR
APOSOR29765-1G APOSOR29765-250MG
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
Formula: C₅H₇ClN₂O
Peso molecolare: 146,58 g/mol
Punto di fusione: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204160
CAS Number: 175277-40-4