Stampa…
N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(Chloroacetyl)-3,5-dichloroaniline
OR29761-1G OR29761-5G
APOSOR29761-1GEA 84.4 EUR
APOSOR29761-1G APOSOR29761-5G
N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Formula: C₈H₆Cl₃NO
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 33560-48-4