Stampa…
2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)acetamide
OR29760-1G OR29760-5G OR29760-10G
APOSOR29760-1GEA 51 EUR
APOSOR29760-1G APOSOR29760-5G APOSOR29760-10G
2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Punto di fusione: 121…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018907
CAS Number: 22303-36-2