Stampa…
2-Phenylpropionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2976-100G OR2976-25G OR2976-5G
APOSOR2976-100GEA 94.4 EUR
APOSOR2976-100G APOSOR2976-25G APOSOR2976-5G
2-Phenylpropionic acid 97%
2-Phenylpropionic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 260…266 °C
Punto di fusione: –5 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002650
CAS Number: 492-37-5
EINECS: 207-752-0