Stampa…
Ethyl-6-chloronicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29759-100G OR29759-25G
APOSOR29759-100GEA 60.9 EUR
APOSOR29759-100G APOSOR29759-25G
Ethyl-6-chloronicotinate 97%
Ethyl-6-chloronicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Punto di ebollizione: 86…87 °C/1mmHg
Punto di fusione: 26…30 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082739
CAS Number: 49608-01-7