Stampa…
5-Cyano-2-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline
OR29756-25G OR29756-5G OR29756-1G
APOSOR29756-25GEA 78.6 EUR
APOSOR29756-25G APOSOR29756-5G APOSOR29756-1G
5-Cyano-2-methylpyridine 98%
5-Cyano-2-methylpyridine
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,14 g/mol
Punto di ebollizione: 216…217 °C
Punto di fusione: 83…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00038042
CAS Number: 3222-48-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III