Stampa…
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR29752-1G OR29752-5G
APOSOR29752-1GEA 0 EUR
APOSOR29752-1G APOSOR29752-5G
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173901
CAS Number: 19212-42-1