Stampa…
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2975-1G OR2975-250MG OR2975-5G
APOSOR2975-1GEA 49.3 EUR
APOSOR2975-1G APOSOR2975-250MG APOSOR2975-5G
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₃
Punto di fusione: 160…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09800587
CAS Number: 56434-28-7