Stampa…
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29743-1G OR29743-5G
APOSOR29743-1GEA 65.5 EUR
APOSOR29743-1G APOSOR29743-5G
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Punto di ebollizione: 119…123 °C/5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085137
CAS Number: 175277-33-5