Stampa…
6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2974-1G OR2974-5G
APOSOR2974-1GEA 93 EUR
APOSOR2974-1G APOSOR2974-5G
6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658328
CAS Number: 59772-58-6