Stampa…
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-(-)-4-(1-Aminoethyl)toluene, (S)-1-(p-Tolyl)ethanamine
OR2973-25G OR2973-5G
APOSOR2973-25GEA 0 EUR
APOSOR2973-25G APOSOR2973-5G
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Punto di ebollizione: 204 °C
Punto di fusione: < –20 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00145246
CAS Number: 27298-98-2
UN: 2735
ADR: 8,III