Stampa…
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29729-1G OR29729-1MG OR29729-250MG OR29729-500MG OR29729-5G
APOSOR29729-1GEA 219 EUR
APOSOR29729-1G APOSOR29729-1MG APOSOR29729-250MG APOSOR29729-500MG APOSOR29729-5G
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
Formula: C₅H₆N₂OS
Peso molecolare: 142,18 g/mol
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173804
CAS Number: 77358-26-0