Stampa…
Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate
OR29728-5G OR29728-25G
APOSOR29728-5GEA 80 EUR
APOSOR29728-5G APOSOR29728-25G
Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Ethyl-2,4-dichloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Formula: C₉H₉Cl₂NO₂
Peso molecolare: 234,08 g/mol
Punto di fusione: 53…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173918
CAS Number: 86129-63-7