Stampa…
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2,4-dioxo-4-(thiophen-2-yl)butanoate, Ethyl 2,4-dioxo-4-(thien-2-yl)butanoate
OR29711-1G OR29711-5G
APOSOR29711-1GEA 46.6 EUR
APOSOR29711-1G APOSOR29711-5G
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
Formula: C₁₀H₁₀O₄S
Peso molecolare: 226,25 g/mol
Punto di fusione: 34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126316
CAS Number: 36983-36-5