Stampa…
Methyl-2,4-dichlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29697-100G OR29697-25G OR29697-5G
APOSOR29697-100GEA 134 EUR
APOSOR29697-100G APOSOR29697-25G APOSOR29697-5G
Methyl-2,4-dichlorobenzoate
Methyl-2,4-dichlorobenzoate
Formula: C₈H₆Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 239 °C
Densità: 1,386 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085117
CAS Number: 35112-28-8
EINECS: 252-374-1