Stampa…
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2968-1G OR2968-25G OR2968-5G
APOSOR2968-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2968-1G APOSOR2968-25G APOSOR2968-5G
3-Iodobenzylamine hydrochloride
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClIN
Punto di fusione: 188…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012857
CAS Number: 3718-88-5
EINECS: 223-068-5