4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR29671-1G
OR29671-250MG
APOSOR29671-1GEA
109
EUR
APOSOR29671-1G
APOSOR29671-250MG
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₇H₉BrN₂O₂ Peso molecolare: 233,626 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00173776 CAS Number: 175276-99-0 |