Stampa…
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2967-1G OR2967-5G
APOSOR2967-1GEA 17.6 EUR
APOSOR2967-1G APOSOR2967-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,1455 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024254
CAS Number: 22996-21-0