Stampa…
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylthiazole-4-carboxamide
OR29665-250MG OR29665-1G
APOSOR29665-250MGEA 23.4 EUR
APOSOR29665-250MG APOSOR29665-1G
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Formula: C₅H₆N₂OS
Peso molecolare: 142,18 g/mol
Punto di fusione: 151…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00221183
CAS Number: 31825-95-3