Stampa…
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR29653-100G OR29653-25G OR29653-5G
APOSOR29653-100GEA 328 EUR
APOSOR29653-100G APOSOR29653-25G APOSOR29653-5G
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone 95%
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone
Formula: C₉H₆BrNO
Punto di fusione: 91…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052931
CAS Number: 20099-89-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II