Stampa…
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Chloromethyl)-2-methylthiazole
OR29650-1G OR29650-250MG
APOSOR29650-1GEA 40.8 EUR
APOSOR29650-1G APOSOR29650-250MG
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Formula: C₅H₆ClNS
Peso molecolare: 147,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051642
CAS Number: 39238-07-8