1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₀N₂O₂ Punto di fusione: 142…143 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00156147 CAS Number: 50920-65-5 |