Stampa…
(2-Chlorophenoxy)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR29618-10G OR29618-1G OR29618-5G
APOSOR29618-10GEA 80 EUR
APOSOR29618-10G APOSOR29618-1G APOSOR29618-5G
(2-Chlorophenoxy)acetonitrile
(2-Chlorophenoxy)acetonitrile
Formula: C₈H₆ClNO
Peso molecolare: 167,60 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017331
CAS Number: 43111-31-5