Stampa…
(3,5-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR29617-10G OR29617-1G OR29617-5G
APOSOR29617-10GEA 173 EUR
APOSOR29617-10G APOSOR29617-1G APOSOR29617-5G
(3,5-Dichlorophenoxy)acetonitrile
(3,5-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Formula: C₈H₅Cl₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052707
CAS Number: 103140-12-1