Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₉NO₃ Punto di fusione: 27…31 °C Flash Pt: 109,4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085080 CAS Number: 3209-72-1 |