Stampa…
2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
OR29596-1G OR29596-250MG
APOSOR29596-1GEA 127 EUR
APOSOR29596-1G APOSOR29596-250MG
2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
Formula: C₉H₆ClNO
Peso molecolare: 179,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052669
CAS Number: 62538-21-0