Stampa…
(2Z)-3-Hydroxy-2-phenylacrylonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR29595-10G OR29595-1G OR29595-5G
APOSOR29595-10GEA 489 EUR
APOSOR29595-10G APOSOR29595-1G APOSOR29595-5G
(2Z)-3-Hydroxy-2-phenylacrylonitrile
(2Z)-3-Hydroxy-2-phenylacrylonitrile
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137446
CAS Number: 22252-92-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III